Tisk…
5,7-Dimethyl-1,3-benzothiazol-2-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR909620-1G OR909620-250MG
APOSOR909620-1GEA 12400 CZK
APOSOR909620-1G APOSOR909620-250MG
5,7-Dimethyl-1,3-benzothiazol-2-amine 95%
5,7-Dimethyl-1,3-benzothiazol-2-amine
Vzorec: C₉H₁₀N₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04448825
CAS číslo: 73351-87-8