Tisk…
2-Methyl-2-(2-nitrophenyl)propanenitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR909617-1G OR909617-5G
APOSOR909617-1GEA 6220 CZK
APOSOR909617-1G APOSOR909617-5G
2-Methyl-2-(2-nitrophenyl)propanenitrile 98%
2-Methyl-2-(2-nitrophenyl)propanenitrile
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂O₂
MW: 190,199 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11036616
CAS číslo: 136764-92-6