Tisk…
2-Isobutanoyl-3-picoline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR909600-10G OR909600-1G OR909600-5G
APOSOR909600-10GEA 21490 CZK
APOSOR909600-10G APOSOR909600-1G APOSOR909600-5G
2-Isobutanoyl-3-picoline 97%
2-Isobutanoyl-3-picoline
Vzorec: C₁₀H₁₃NO
MW: 163.216 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16087791
CAS číslo: 1247742-50-2