4-Benzylmorpholine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR909577-10G
OR909577-1G
OR909577-5G
APOSOR909577-10GEA
5630
CZK
APOSOR909577-10G
APOSOR909577-1G
APOSOR909577-5G
4-Benzylmorpholine 97%
4-Benzylmorpholine
Vzorec:
C₁₁H₁₅NO MW: 177,243 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00090503 CAS číslo: 10316-00-4 |