Tisk…
N-(3-Cyanophenyl)-2,5-dimethylpyrrole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR909573-1G OR909573-25G OR909573-5G
APOSOR909573-1GEA 4140 CZK
APOSOR909573-1G APOSOR909573-25G APOSOR909573-5G
N-(3-Cyanophenyl)-2,5-dimethylpyrrole 98%
N-(3-Cyanophenyl)-2,5-dimethylpyrrole
Vzorec: C₁₃H₁₂N₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09063237
CAS číslo: 204142-42-7