Tisk…
Methyl 1-propylpyrrole-2-carboxylate 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR909560-1G OR909560-25G OR909560-5G
APOSOR909560-1GEA 4140 CZK
APOSOR909560-1G APOSOR909560-25G APOSOR909560-5G
Methyl 1-propylpyrrole-2-carboxylate 95%
Methyl 1-propylpyrrole-2-carboxylate
Vzorec: C₉H₁₃NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22421508
CAS číslo: 70696-64-9