Tisk…
6-Methoxy-2,4-dihydro-1,4-benzothiazin-3-one 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR909554-1G OR909554-250MG
APOSOR909554-1GEA 16340 CZK
APOSOR909554-1G APOSOR909554-250MG
6-Methoxy-2,4-dihydro-1,4-benzothiazin-3-one 97%
6-Methoxy-2,4-dihydro-1,4-benzothiazin-3-one
Vzorec: C₉H₉NO₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD17212483
CAS číslo: 99286-44-9