N-Butyl-2-chloropyrimidin-4-amine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR909540-1G
OR909540-5G
APOSOR909540-1GEA
7670
CZK
APOSOR909540-1G
APOSOR909540-5G
N-Butyl-2-chloropyrimidin-4-amine 95%
N-Butyl-2-chloropyrimidin-4-amine
Vzorec:
C₈H₁₂ClN₃ MW: 185,654 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD16712456 CAS číslo: 66229-56-9 |