Tisk…
2-Methoxy-N,N-dimethylpyrimidin-4-amine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR909509-10G OR909509-1G OR909509-5G
APOSOR909509-10GEA 21490 CZK
APOSOR909509-10G APOSOR909509-1G APOSOR909509-5G
2-Methoxy-N,N-dimethylpyrimidin-4-amine 98%
2-Methoxy-N,N-dimethylpyrimidin-4-amine
Vzorec: C₇H₁₁N₃O
MW: 153,182 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD22375035
CAS číslo: 57054-82-7