Tisk…
2-Acetamido-5-methylthiazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: N-(5-Methyl-1,3-thiazol-2-yl)acetamide
OR909503-1G OR909503-5G
APOSOR909503-1GEA 4100 CZK
APOSOR909503-1G APOSOR909503-5G
2-Acetamido-5-methylthiazole 98%
2-Acetamido-5-methylthiazole
Vzorec: C₆H₈N₂OS
MW: 156.206 g/mol
Bod tání: 230…232 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD18801061
CAS číslo: 61996-32-5