Tisk…
2-Chloro-N,N-dimethylpyrimidin-4-amine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR909499-1G OR909499-5G
APOSOR909499-1GEA 6220 CZK
APOSOR909499-1G APOSOR909499-5G
2-Chloro-N,N-dimethylpyrimidin-4-amine 98%
2-Chloro-N,N-dimethylpyrimidin-4-amine
Vzorec: C₆H₈ClN₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00129722
CAS číslo: 31058-81-8