Tisk…
1-Propyl-3H-1,3-benzodiazol-2-one 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR909488-10G OR909488-1G OR909488-5G
APOSOR909488-10GEA 21490 CZK
APOSOR909488-10G APOSOR909488-1G APOSOR909488-5G
1-Propyl-3H-1,3-benzodiazol-2-one 97%
1-Propyl-3H-1,3-benzodiazol-2-one
Vzorec: C₁₀H₁₂N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02707887
CAS číslo: 77557-01-8