Tisk…
2-Ethyl-2,4-dihydro-1,4-benzoxazin-3-one 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR909487-10G OR909487-1G OR909487-5G
APOSOR909487-10GEA 21490 CZK
APOSOR909487-10G APOSOR909487-1G APOSOR909487-5G
2-Ethyl-2,4-dihydro-1,4-benzoxazin-3-one 98%
2-Ethyl-2,4-dihydro-1,4-benzoxazin-3-one
Vzorec: C₁₀H₁₁NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03830297
CAS číslo: 90921-75-8