Tisk…
1-(tert-Butoxy)-4-nitrobenzene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR909486-1G OR909486-25G OR909486-5G
APOSOR909486-1GEA 3740 CZK
APOSOR909486-1G APOSOR909486-25G APOSOR909486-5G
1-(tert-Butoxy)-4-nitrobenzene 98%
1-(tert-Butoxy)-4-nitrobenzene
Vzorec: C₁₀H₁₃NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094683
CAS číslo: 2109-72-0