Tisk…
2-chloro-4-methoxy-1-nitrobenzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Chloro-4-methoxy-1-nitrobenzene
OR909438-1G OR909438-5G
APOSOR909438-1GEA 2320 CZK
APOSOR909438-1G APOSOR909438-5G
2-chloro-4-methoxy-1-nitrobenzene 95%
2-chloro-4-methoxy-1-nitrobenzene
Vzorec: C₇H₆ClNO₃
MW: 187,58 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00156594
CAS číslo: 28987-59-9