Tisk…
1-(2-Methoxyphenyl)piperidine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR909424-1G OR909424-25G OR909424-5G
APOSOR909424-1GEA 3110 CZK
APOSOR909424-1G APOSOR909424-25G APOSOR909424-5G
1-(2-Methoxyphenyl)piperidine 98%
1-(2-Methoxyphenyl)piperidine
Vzorec: C₁₂H₁₇NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD20231456
CAS číslo: 5181-06-6