Tisk…
5-Chlorobenzo[b]furan 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR909407-1G OR909407-5G
APOSOR909407-1GEA 4370 CZK
APOSOR909407-1G APOSOR909407-5G
5-Chlorobenzo[b]furan 97%
5-Chlorobenzo[b]furan
Vzorec: C₈H₅ClO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10699415
CAS číslo: 23145-05-3