Tisk…
7-Chloro-benzofuran 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR909406-1G OR909406-5G
APOSOR909406-1GEA 1580 CZK
APOSOR909406-1G APOSOR909406-5G
7-Chloro-benzofuran 97%
7-Chloro-benzofuran
Vzorec: C₈H₅ClO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18207570
CAS číslo: 24410-55-7