Tisk…
2-Ethoxy-3-isopropoxypyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR909397-1G OR909397-25G OR909397-5G
APOSOR909397-1GEA 3540 CZK
APOSOR909397-1G APOSOR909397-25G APOSOR909397-5G
2-Ethoxy-3-isopropoxypyridine 98%
2-Ethoxy-3-isopropoxypyridine
Vzorec: C₁₀H₁₅NO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19981544
CAS číslo: 1330750-22-5