2-Ethoxy-3-propoxypyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR909396-1G
OR909396-25G
OR909396-5G
APOSOR909396-1GEA
3540
CZK
APOSOR909396-1G
APOSOR909396-25G
APOSOR909396-5G
2-Ethoxy-3-propoxypyridine 98%
2-Ethoxy-3-propoxypyridine
Vzorec:
C₁₀H₁₅NO₂ MW: 181.232 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD19981543 CAS číslo: 1330750-35-0 |