Tisk…
5-Chloro-6-methylbenzoimidazol-2-one 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR909349-1G OR909349-5G
APOSOR909349-1GEA 9330 CZK
APOSOR909349-1G APOSOR909349-5G
5-Chloro-6-methylbenzoimidazol-2-one 95%
5-Chloro-6-methylbenzoimidazol-2-one
Vzorec: C₈H₇ClN₂O
MW: 182,607 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD15143569
CAS číslo: 683240-81-5