Tisk…
N-t-Butyl pyrrole-2-carboxamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR909327-1G OR909327-5G
APOSOR909327-1GEA 3640 CZK
APOSOR909327-1G APOSOR909327-5G
N-t-Butyl pyrrole-2-carboxamide 98%
N-t-Butyl pyrrole-2-carboxamide
Vzorec: C₉H₁₄N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16618952
CAS číslo: 1228957-04-7