Tisk…
N-Cyclopropyl-1H-pyrrole-2-carboxamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR909323-1G OR909323-25G OR909323-5G
APOSOR909323-1GEA 3540 CZK
APOSOR909323-1G APOSOR909323-25G APOSOR909323-5G
N-Cyclopropyl-1H-pyrrole-2-carboxamide 98%
N-Cyclopropyl-1H-pyrrole-2-carboxamide
Vzorec: C₈H₁₀N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD15143557
CAS číslo: 1215206-52-2