N-Ethyl-1-methylpyrrole-2-carboxamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR909321-1G
OR909321-25G
OR909321-5G
APOSOR909321-1GEA
3540
CZK
APOSOR909321-1G
APOSOR909321-25G
APOSOR909321-5G
N-Ethyl-1-methylpyrrole-2-carboxamide 97%
N-Ethyl-1-methylpyrrole-2-carboxamide
Vzorec:
C₈H₁₂N₂O MW: 152,194 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD18087710 CAS číslo: 124725-22-0 |