N-Ethyl-1H-pyrrole-2-carboxamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR909320-1G
OR909320-25G
OR909320-5G
APOSOR909320-1GEA
3110
CZK
APOSOR909320-1G
APOSOR909320-25G
APOSOR909320-5G
N-Ethyl-1H-pyrrole-2-carboxamide 98%
N-Ethyl-1H-pyrrole-2-carboxamide
Vzorec:
C₇H₁₀N₂O MW: 138,167 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD15143556 CAS číslo: 156741-80-9 |