N-Methyl-1H-pyrrole-2-carboxamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR909318-1G
OR909318-5G
APOSOR909318-1GEA
4140
CZK
APOSOR909318-1G
APOSOR909318-5G
N-Methyl-1H-pyrrole-2-carboxamide 97%
N-Methyl-1H-pyrrole-2-carboxamide
Vzorec:
C₆H₈N₂O MW: 124,141 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD15143555 CAS číslo: 132911-42-3 |