2-Methyl-4-nitroanisole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR909315-100G
OR909315-25G
OR909315-5G
APOSOR909315-100GEA
3510
CZK
APOSOR909315-100G
APOSOR909315-25G
APOSOR909315-5G
2-Methyl-4-nitroanisole 98%
2-Methyl-4-nitroanisole
Vzorec:
C₈H₉NO₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07787583 CAS číslo: 50741-92-9 |