Tisk…
1-tert-Butylpiperidin-4-ol 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR909288-1G OR909288-5G
APOSOR909288-1GEA 7210 CZK
APOSOR909288-1G APOSOR909288-5G
1-tert-Butylpiperidin-4-ol 96%
1-tert-Butylpiperidin-4-ol
Vzorec: C₉H₁₉NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03064901
CAS číslo: 5382-30-9