3-Isobutyl-1H-pyrazole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR909282-1G
OR909282-5G
APOSOR909282-1GEA
5200
CZK
APOSOR909282-1G
APOSOR909282-5G
3-Isobutyl-1H-pyrazole 97%
3-Isobutyl-1H-pyrazole
Vzorec:
C₇H₁₂N₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD08701141 CAS číslo: 98816-40-1 |