Tisk…
4-methyl-1,3-benzothiazole-2-thiol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Methylbenzo[d]thiazole-2(3H)-thione
OR909266-5G
APOSOR909266-5GEA 1990 CZK
APOSOR909266-5G
4-methyl-1,3-benzothiazole-2-thiol 95%
4-methyl-1,3-benzothiazole-2-thiol
Vzorec: C₈H₇NS₂
MW: 181,278 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11044826
CAS číslo: 2268-77-1