Tisk…
4-Bromo-3-cyclopropyl-1H-pyrazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR909255-1G OR909255-5G
APOSOR909255-1GEA 2450 CZK
APOSOR909255-1G APOSOR909255-5G
4-Bromo-3-cyclopropyl-1H-pyrazole 95%
4-Bromo-3-cyclopropyl-1H-pyrazole
Vzorec: C₆H₇BrN₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD14658056
CAS číslo: 957345-28-7