Tisk…
1-(2-Chlorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR909253-5G
APOSOR909253-5GEA 4100 CZK
APOSOR909253-5G
1-(2-Chlorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid 97%
1-(2-Chlorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₉ClO₂
MW: 196,63 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD07374435
CAS číslo: 122143-19-5