(Z)-3-Cyclopropylbut-2-enoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR909195-1G
OR909195-5G
APOSOR909195-1GEA
6220
CZK
APOSOR909195-1G
APOSOR909195-5G
(Z)-3-Cyclopropylbut-2-enoic acid 98%
(Z)-3-Cyclopropylbut-2-enoic acid
Vzorec:
C₇H₁₀O₂ MW: 126,153 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD12756435 CAS číslo: 766-68-7 |