Tisk…
2-Amino-5-(p-tolyl)thiazole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR909075-1G OR909075-250MG
APOSOR909075-1GEA 8270 CZK
APOSOR909075-1G APOSOR909075-250MG
2-Amino-5-(p-tolyl)thiazole 98%
2-Amino-5-(p-tolyl)thiazole
Vzorec: C₁₀H₁₀N₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00858269
CAS číslo: 73040-54-7