Tisk…
2-Amino-3'-bromoacetophenone hydrochloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR909021-1G OR909021-5G
APOSOR909021-1GEA 7440 CZK
APOSOR909021-1G APOSOR909021-5G
2-Amino-3'-bromoacetophenone hydrochloride 97%
2-Amino-3'-bromoacetophenone hydrochloride
Vzorec: C₈H₈BrNO·ClH
MW: 250,52 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00193063
CAS číslo: 61858-39-7