Tisk…
2-Amino-5,6-dimethoxypyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR909013-1G OR909013-5G
APOSOR909013-1GEA 3060 CZK
APOSOR909013-1G APOSOR909013-5G
2-Amino-5,6-dimethoxypyridine 98%
2-Amino-5,6-dimethoxypyridine
Vzorec: C₇H₁₀N₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09910033
CAS číslo: 127980-46-5