Tisk…
4-(5-Bromothiazol-2-yl)morpholine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR908995-10G OR908995-1G OR908995-5G
APOSOR908995-10GEA 21430 CZK
APOSOR908995-10G APOSOR908995-1G APOSOR908995-5G
4-(5-Bromothiazol-2-yl)morpholine 98%
4-(5-Bromothiazol-2-yl)morpholine
Vzorec: C₇H₉BrN₂OS
Bod tání: 90…110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09879069
CAS číslo: 933728-73-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III