4-(4-Chlorophenyl)-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR908964-1G
OR908964-25G
OR908964-5G
APOSOR908964-1GEA
4140
CZK
APOSOR908964-1G
APOSOR908964-25G
APOSOR908964-5G
4-(4-Chlorophenyl)-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one 98%
4-(4-Chlorophenyl)-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one
Vzorec:
C₈H₆ClN₃O MW: 195,606 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD11053882 CAS číslo: 5097-86-9 |
Learn more
![](/m-cz.vwr.com/cs_CZ/images/about_vwr_275x315.jpg)