Tisk…
N-(4-Chloro-3-methoxyphenyl)acetamide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR908903-1G OR908903-5G
APOSOR908903-1GEA 4140 CZK
APOSOR908903-1G APOSOR908903-5G
N-(4-Chloro-3-methoxyphenyl)acetamide 98%
N-(4-Chloro-3-methoxyphenyl)acetamide
Vzorec: C₉H₁₀ClNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11053828
CAS číslo: 98446-55-0