Tisk…
2-(Chloromethyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR908897-1G OR908897-5G
APOSOR908897-1GEA 1700 CZK
APOSOR908897-1G APOSOR908897-5G
2-(Chloromethyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane 96%
2-(Chloromethyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Vzorec: C₇H₁₄BClO₂
MW: 176,449 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD12405514
CAS číslo: 83622-42-8