Tisk…
[1-(Hydroxymethyl)cycloprop-1-yl]acetonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR9086-10G OR9086-25G OR9086-5G
APOSOR9086-10GEA 8930 CZK
APOSOR9086-10G APOSOR9086-25G APOSOR9086-5G
[1-(Hydroxymethyl)cycloprop-1-yl]acetonitrile 95%
[1-(Hydroxymethyl)cycloprop-1-yl]acetonitrile
Vzorec: C₆H₉NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08235273
CAS číslo: 152922-71-9