Tisk…
4-Methylpyrazole-5-boronic acid, pinacol ester
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR908586-250MG OR908586-100MG
APOSOR908586-250MGEA 5890 CZK
APOSOR908586-250MG APOSOR908586-100MG
4-Methylpyrazole-5-boronic acid, pinacol ester
4-Methylpyrazole-5-boronic acid, pinacol ester
Vzorec: C₁₀H₁₇BN₂O₂
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD18250651
CAS číslo: 1440520-87-5