Tisk…
2-Cyclopropyloxybenzeneboronic acid, pinacol ester
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(2-Cyclopropoxyphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
OR908570-1G OR908570-250MG
APOSOR908570-1GEA 8600 CZK
APOSOR908570-1G APOSOR908570-250MG
2-Cyclopropyloxybenzeneboronic acid, pinacol ester
2-Cyclopropyloxybenzeneboronic acid, pinacol ester
Vzorec: C₁₅H₂₁BO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16994462
CAS číslo: 1119090-11-7