Tisk…
(3-Methoxynaphthalen-1-yl)boronic acid ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR908556-1G OR908556-250MG
APOSOR908556-1GEA 5060 CZK
APOSOR908556-1G APOSOR908556-250MG
(3-Methoxynaphthalen-1-yl)boronic acid ≥98%
(3-Methoxynaphthalen-1-yl)boronic acid
Vzorec: C₁₁H₁₁BO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18412862
CAS číslo: 219834-94-3