Tisk…
1-(Cyclopropylmethyl)pyrazole-4-boronic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR908492-1G OR908492-250MG
APOSOR908492-1GEA 21490 CZK
APOSOR908492-1G APOSOR908492-250MG
1-(Cyclopropylmethyl)pyrazole-4-boronic acid 98%
1-(Cyclopropylmethyl)pyrazole-4-boronic acid
Vzorec: C₇H₁₁BN₂O₂
MW: 165,985 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD21332947
CAS číslo: 1983202-21-6