Tisk…
1-Methyl-2-oxopyridine-3-boronic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR908489-1G OR908489-5G
APOSOR908489-1GEA 7010 CZK
APOSOR908489-1G APOSOR908489-5G
1-Methyl-2-oxopyridine-3-boronic acid 95%
1-Methyl-2-oxopyridine-3-boronic acid
Vzorec: C₆H₈BNO₃
MW: 152.944 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD23699496
CAS číslo: 1454558-46-3