Tisk…
4-chloro-2-ethoxyaniline 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR908487-10G OR908487-1G OR908487-5G
APOSOR908487-10GEA 24600 CZK
APOSOR908487-10G APOSOR908487-1G APOSOR908487-5G
4-chloro-2-ethoxyaniline 95%
4-chloro-2-ethoxyaniline
Vzorec: C₈H₁₀ClNO
MW: 171,624 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD16732082
CAS číslo: 846039-94-9