Tisk…
4-(2-Pyridyl)phenylboronic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR908412-1G OR908412-5G
APOSOR908412-1GEA 2110 CZK
APOSOR908412-1G APOSOR908412-5G
4-(2-Pyridyl)phenylboronic acid 95%
4-(2-Pyridyl)phenylboronic acid
Vzorec: C₁₁H₁₀BNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD17013972
CAS číslo: 170230-27-0