5-Hydroxypridine-3-boronic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR908409-100MG
OR908409-1G
OR908409-250MG
OR908409-2.5G
OR908409-5G
APOSOR908409-100MGEA
744
CZK
APOSOR908409-100MG
APOSOR908409-1G
APOSOR908409-250MG
APOSOR908409-2.5G
APOSOR908409-5G
5-Hydroxypridine-3-boronic acid 97%
5-Hydroxypridine-3-boronic acid
Vzorec:
C₅H₆BNO₃ MW: 138.917 g/mol Bod tání: 240…250 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD13189132 CAS číslo: 1208308-11-5 |