Tisk…
(6-Cyclopropylpyridin-3-yl)boronic acid ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR908405-100MG OR908405-1G OR908405-250MG
APOSOR908405-100MGEA 2690 CZK
APOSOR908405-100MG APOSOR908405-1G APOSOR908405-250MG
(6-Cyclopropylpyridin-3-yl)boronic acid ≥98%
(6-Cyclopropylpyridin-3-yl)boronic acid
Vzorec: C₈H₁₀BNO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD18255555
CAS číslo: 1253055-87-6